missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Balaglitazone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486978
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486978 10 mg 10 Milligramm
16457056 100 mg 100 Milligramm
16453037 50 mg 50 Milligramm
16439527 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16486978 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16086

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Balaglitazone is a selective partial PPARγ agonist with an EC50 of 1.351 μM for human PPARγ.

Balaglitazone is a selective partial PPARγ agonist with an EC50 of 1.351 μM for human PPARγ.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Balaglitazone
CAS 199113-98-9
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H17N3O4S
Menge 10 mg
Synonym DRF 2593 NN 2344
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (252.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)SC(CC2=CC=C(OCC(N3C)=NC4=C(C=CC=C4)C3=O)C=C2)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 395.43
Formelmasse 395.43
Reinheit (%) 99.97%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.