Learn More
Ohaus™ WAAGE Explorer EX225M/AD 220/0,01mg Auto Door geei cht
Die Balance Explorer™ EX225M/AD Semimikrowaagen wurden mit Technologie entwickelt, die sicherstellt, dass Ihre sehr spezifischen Wägeergebnisse genau sind. Diese Waagen sind mit dem vollautomatischen internen Kalibrierungssystem AutoCal&trade ausgestattet und haben eine schnelle Stabilisierungszeit.
Marke: Ohaus™ 30139519
Beschreibung
- Explorer™ Semimikro- Waagen
- Modell EX225M/AD
- Intelligente Leistung für Anwendungen, die extreme Genauigkeit erfordern
- Die intuitive SmarText™ 2.0-Software sorgt für ein hochmodernes Anwendererlebnis
- Geniale Auslegung zur Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit
- Vollfarbige Touchscreenanzeige
- Pfannendurchmesser: 80 mm
- Abmessungen (B x H x D): 230 x 640 x 467 mm
- Kapazität 220 g x 0,01 mg Ablesbarkeit
- Anwendungen: Wiegen, Prozentwiegen, Teilezählung, Kontrollwiegen, Wiegen von Tieren/dynamisches Wiegen, Befüllung, Totalisierung, Formulierung, differenzielles Wiegen, Dichtebestimmung, Behalten des Spitzenwerts, Pipetteneinstellung, SQC
Spezifikation
AutoCal™ automatische interne Kalibrierung | |
220 g | |
0,01 mg (zertifiziert: 1 mg) | |
Windschutz, automatische Tür, integrierter Ionisator, Abdeckung während der Verwendung, Netzteil. Optionale Diebstahlsicherung. | |
Edelstahl | |
EX225M/AD | |
Milligramm, Gramm, Karat | |
50 bis 86 °F | |
EG-Typ genehmigt | |
80 mm |
USB, RS 232, USB-Host, Ethernet (als Zubehör erhältlich) | |
Vollfarbiges VGA-Grafik-Display | |
85 % rF nicht kondensierend | |
± 0,1 mg | |
20 mg (USP, 0,1 %, typisch) | |
0,015 mg | |
8 s | |
10 °C bis 30 °C | |
393 x 350 x 230 mm | |
7,5 kg |