Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Kugelgewindeteile, Zoll-Baureihe
Hergestellt aus DURAN™ Rohr. Lenz Laborglasinstrumente™ Kugelschliffe im Zollmaß sind ideal für das Mischen von Lösungen in einem Zentrifugenröhrchen.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01215130
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12264 und zusätzlich zur Norm
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
DIN 12264 | |
Borosilikatglas | |
150 mm | |
1 |