Learn More
Baloxavir marboxil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475186
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16475186 100 mg 100 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 16475186
Marke: Medchem Express HY109025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Baloxavir marboxil (S-033188) is a selective inhibitor of influenza cap-dependent endonuclease. Baloxavir marboxil, a potent antiviral agent, shows activity against influenza A and B virus.
Baloxavir marboxil (S-033188) is a selective inhibitor of influenza cap-dependent endonuclease. Baloxavir marboxil, a potent antiviral agent, shows activity against influenza A and B virus.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Baloxavir marboxil
Physikalische Form Solid
CAS 1985606-14-1
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H23F2N3O7S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym S-033188
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (58.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C1)C(OCOC(OC)=O)=C2N1N([C@H]3C4=CC=C(F)C(F)=C4CSC5=CC=CC=C35)[C@@]6([H])N(CCOC6)C2=O
Molekulargewicht (g/mol) 571.55
Formelmasse 571.55
Reinheit (%) 98.94%
Güte Research