Learn More
Bambuterolhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30133846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133846 100 mg 100 Milligramm
17931425 25 mg 25 Milligramm
17911075 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133846 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB117500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81732-46-9
Summenformel C18 H29 N3 O5 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 403.9
Synonym Carbamic acid, dimethyl-, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-phenylene ester, monohydrochloride (9CI), Bambec, Bambuterol hydrochloride, KWD 2183
IUPAC-Name [3-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-5-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl] N,N-Dimethylcarbamat; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bambuterol hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H29N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,15,19,22H,11H2,1-7H3;1H
Formelmasse 403.1874