Learn More
BAP1 Antibody (BAP1/13501R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
289.00 € - 518.00 €
Spezifikation
Antigen BAP1
Klon BAP1/13501R
Konzentration 0.2 mg/ml
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30287648
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44625-20ug
20 μg
289.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30303321
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44625-100ug
100 μg
518.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
BAP1 Monoclonal antibody specifically detects BAP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
BAP1
0.2 mg/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human
BRCA1 associated protein-1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase), BRCA1-associated protein 1, Cerebral protein 6, cerebral protein-13, cerebral protein-6, DKFZp686N04275, EC 3.4.19.12, FLJ35406, FLJ37180, hucep-6, KIAA0272HUCEP-13, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase BAP1, ubiquitin carboxy-terminal hydrolase, UCHL2
Recombinant fragment (around aa400-729) of human BAP1 protein (Uniprot: Q92560). Exact sequence is proprietary.
Primary
Store at 4⪚C.
BAP1/13501R
Immunohistochemistry
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA Repair, Tumor Suppressors
10 mM PBS with 0.05% BSA
8314
IgG κ
Protein A or G purified