Learn More
Kinesis™ Adapter mit Stecktülle PEEK 1 mm, 1/4 28F-Gewinde Omnifit™
Artikelnummer. 13144214
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
6 mm
Anschlussgröße:
1/4-28F
1/4-28 M
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 13144214
Marke: Kinesis™ 2194114
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thread to barbed, flat bottom
1/4-28 M-Gewinde Omnifit™
Especificaciones
Innendurchmesser (metrisch) 1 mm
Material PEEK
Anschlussgröße 1/4-28F
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado