Learn More
Kinesis™ Adapter mit Stecktülle PEEK 1 mm, 1/4 28F-Gewinde Omnifit™
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
6 mm
Anschlussgröße:
1/4-28F
1/4-28 M
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
1/4-28 M-Gewinde Omnifit™
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Material | PEEK |
| Anschlussgröße | 1/4-28 M |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.