Learn More
Kinesis™ Adapter mit Stecktülle PEEK 1 mm, 1/4 28F-Gewinde Omnifit™
Artikelnummer. 13176864
Encompass_Preferred
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
6 mm
Anschlussgröße:
1/4-28F
1/4-28 M
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 13176864
Marke: Kinesis™ 008NB60KD5L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thread to barbed, flat bottom
1/4-28 M-Gewinde Omnifit™
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material PEEK
Anschlussgröße 1/4-28 M
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.