Learn More
Masterflex™ Winkelstück-/T-Stück-/Y-Steckverbinder-Kits, Nylon
Organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit diesen praktischen Anschluss-Kits
119.00 € - 140.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Winkelverbindungsstück, T-/Y-Steckverbinder, Nylon, Schlauchanschluss-Kits (Set mit 1 Stück) |
---|---|
Material | Nylon |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13413866
|
Masterflex™
31514-14 |
Winkelstücke: 1/16 Zoll, 3/32 Zoll, 1/8 Zoll, 5/32 Zoll, 3/16 Zoll, 1/4 Zoll, 5/16 Zoll, T-Stücke: 1/16 Zoll, 3/32 Zoll, 1/8 Zoll, 5/32 Zoll, 3/16 Zoll, 1/4 Zoll, 5/16 Zoll, Y-Verbinder: 1/16 Zoll, 3/16 Zoll, 1/4 Zoll, 3 /8 Zoll |
140.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15108335
|
Masterflex™
31514-18 |
Winkelstücke: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 5/8 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll T-Stücke: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 5/8 Zoll, 3/4 Zoll |
119.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge.
- Kombinieren Sie diese einfachen und wirtschaftlichen Anschlüsse mit flexiblen Schläuchen.
- Für den Einsatz in Niederdruckanwendungen (im Allgemeinen weniger als 30 psi).
Spezifikation
Winkelverbindungsstück, T-/Y-Steckverbinder, Nylon, Schlauchanschluss-Kits (Set mit 1 Stück) | |
Nylon |