Learn More
Masterflex™ Y-Steckverbinder, gezahnt, Polypropylen
Cole-Parmer™ Y-Steckverbinder, mit Stecknippelanschluss, Polypropylen ist eine einfache, wirtschaftliche Armatur, die mit flexiblen Schläuchen in Niederdruckanwendungen verwendet werden kann.
Marke: Masterflex™ 06295-70
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Cole-Parmer™ Y-Steckverbinder, mit Stecknippelanschluss, Polypropylen ist eine einfache, wirtschaftliche Armatur, die mit flexiblen Schläuchen in Niederdruckanwendungen verwendet werden kann.
- Ideal für:
- Pharmazeutika, Labor, Industrie/Fertigung, Wasserprobenahme, Lebensmittelverarbeitung.
- Schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
- Erhältlich in einer Vielzahl von Tüllengrößen, Anschlusslängen und Anschlussbreiten
Spezifikation
Y-förmig, mit Zahnung | |
96 mm | |
Anwendungen mit geringem Druck. Pharmazeutika, Labor, Industrie/Fertigung, Wasserprobennahme, Lebensmittelverarbeitung | |
Schlauchverbinder | |
16 Mm, 16 mm, 16 mm | |
61 mm | |
Durchsichtig |
Polypropylen | |
Schlauch mit 16 mm Innendurchmesser | |
10/Pckg. | |
16 mm Innendurchmesser | |
Autoklavieren | |
Y-förmig | |
30 psi (2 bar) |