Learn More
Baricitinib, MedChemExpress
Beschreibung
Baricitinib (LY3009104
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Baricitinib |
| CAS | 1187594-09-7 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C16H17N7O2S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | LY3009104 INCB028050 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 25 mg/mL (67.31 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | N#CCC1(N2N=CC(C3=C4C(NC=C4)=NC=N3)=C2)CN(S(=O)(CC)=O)C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 371.42 |
| Mehr anzeigen |