Learn More
Bariumnitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Beschreibung
Barium nitrate is used in the manufacture of special glasses, in fire works industries and for green-fire in pyrotechnics. It is widely used in defense applications. It is a precursor material for barium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bariumnitrat wird in der Herstellung von Spezialgläsern, in der Feuerwerksindustrie und für Grünfeuer in der Pyrotechnik verwendet. Es wird häufig in Verteidigungsanwendungen eingesetzt. Es ist ein Vorstufenmaterial für Bariumoxid.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Metallen, Legierungspulver, brennbaren Materialien, Reduktionsmitteln, Säuren und Säureanhydriden.
Bariumnitrat wird in der Herstellung von Spezialgläsern, in der Feuerwerksindustrie und für Grünfeuer in der Pyrotechnik verwendet. Es wird häufig in Verteidigungsanwendungen eingesetzt. Es ist ein Vorstufenmaterial für Bariumoxid.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Metallen, Legierungspulver, brennbaren Materialien, Reduktionsmitteln, Säuren und Säureanhydriden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Barium nitrate |
Schmelzpunkt | 592°C (decomposition) |
Menge | 2500 g |
Strukturformel | Ba(NO3)2 |
UN-Nummer | UN1446 |
Merck Index | 14,983 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
Formelmasse | 261.35 |
Reinheit (%) | 99% |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |