Learn More
Thermo Scientific™ Ultrafilter für Barnstead™ Reinstwasseraufbereitungssysteme
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™-Wasser-Aufreinigungssystems durch die Verwendung integrierter Ultrafilter, die automatisch gespült werden.
Marke: Thermo Scientific™ 50133980
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11340kg
Beschreibung
Lengthen the life of your water purification system with replacement Thermo Scientific™ Barnstead™ Point-of-Use Water Purification Systems Ultrafilters. For use with Barnstead point-of-use water purification systems, these internal ultrafilters are flushed automatically to allow for a long two-year lifetime.
Zur Verwendung mit den folgenden Barnstead Reinstwassersystemen:
Teil 50133980:
- GenPure™†
- GenPure™ Pro†
- GenPure™ xCAD†
†Nur für UF-, UF/UV- und UF/UV-TOC-Geräte
Teil 50133981:
- MicroPure™‡
- Smart2 Pure™‡
‡Nur für UF- und UF/UV-Geräte
Spezifikation
Ultrafilter; For use with GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD (UF, UF/UV and UF/UV-TOC units only) | |
GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD | |
Water Purification Systems Ultrafilter |