Learn More
Sartorius Basaler mittlerer Adler (Earle's)
Artikelnummer. 31908462 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 500 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31908462 10 x 500 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908462 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 010155A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BME ist ein weit verbreitetes synthetisches Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen.
  • BME wurde ursprünglich von Harry Eagle für HeLa-Zellen und Mausfibroblasten entwickelt, nachdem die Mindestanforderungen für das Zellwachstum in vitro festgelegt wurden.
  • BME wurde seitdem für andere menschliche Zelllinien eingesetzt, darunter WI-38 und MRC-5.
  • BME enthält acht B-Vitamine, zehn essentielle Aminosäuren sowie Cystin, Tyrosin und Glutamin.
  • Mehrere Modifikationen des BME wurden entwickelt, darunter Minimal Essential Medium (MEM), Glasgows Medium und Dulbeccos Modified Eagle's Medium (DMEM).
  • Diese BME Formulierung enthält Earle's Salze für die Verwendung in einem CO2 -Inkubator.
  • Wurde folgendermaßen modifiziert:
    • Mit Earle's Salts Basis
    • Mit Phenolrot
    • Ohne L-Glutamin
    • Ohne Natriumbicarbonat
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp MEM-Zellkulturmedien
Menge 10 x 500 mL