Learn More
Asecos™ BATTERY STORE PRO Lagerschrank ION-CLASSIC-90
Sichere passive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus mit integriertem 3-stufigen Warn-/Brandunterdrückungssystem
Marke:  Asecos™ 3805504737258
Weitere Details : Netto-Gewicht : 487.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16329426
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
  • Einfache, komfortable Bedienung: leicht gängige Türen mit Selbstschließfunktion und geöltem Türschließer; Türen lassen sich mit minimalem Kraftaufwand öffnen
  • Keine unbefugte Benutzung: Die Türen können mit Schließzylinder und Verriegelungsanzeiger (rot/grün) abgeschlossen werden (eine Integration in ein vorhandenes Schließsystem ist möglich).
  • Leicht transportierbar: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelverkleidung
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle (DN 75), bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem; Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
  • Rundumschutz: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90/Typentest gemäß EN 14470-1) und mehr als 90 Minuten feuerbeständig von innen nach außen
  • Sicheres Lagern und Laden: integriertes 3-stufiges Warn-/Brandunterdrückungssystem mit Rauchmelder, Temperatursensor, optischen und akustischen Alarmen sowie Brandunterdrückungseinheit; automatische Aktivierung im Brandfall; bereit für den Anschluss an die Stromversorgung
Spezifikation
Spezifikation
Lagerschrank
Pulverbeschichtet struktur
Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
522 x 1050 x 1647 mm
Gitterrost
IO90.195.120.K2.WDC
2
Sichere passive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus
Stahlblech
615 x 1193 x 2224 mm
Anthrazitgrau, Enzianblau
Flügel
3
Feuerbeständigkeit von 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, CE-konform