Learn More
Bax Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence, and flow cytometry experiments.
151.00 € - 665.00 €
Spezifikation
Antigen | Bax Ab-1 |
---|---|
Klon | 2D2 |
Anwendungen | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Wirtsspezies | Mouse |
Produktcode | Marke | Form | Konjugat | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Konjugat | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12632097
|
Epredia
MS-711-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
535.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12652097
|
Epredia
MS-711-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
151.00 €
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12642097
|
Epredia
MS-711-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
625.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12692097
|
Epredia
MS-711-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
665.00 €
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12612097
|
Epredia
MS-711-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12662097
|
Epredia
MS-711-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12622107
|
Epredia
MS-711-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Bcl-2, Bax, and Bcl-X are members of a family of proteins that regulate apoptosis. In contrast to Bcl-2α and Bcl-XL, overexpression of bax protein accelerates the programmed cell death (apoptosis).Host Species: Mouse
Clone: 2D2
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with mouse and rat. Others not tested.
Epitope: aa 3-16
Immunogen: A synthetic peptide, aa 3-16 (Cys-GSGEQPRGGGPTSS) of human Bax protein. This amino acid sequence is not shared by mouse and rat Bax protein.
Molecular Weight: 21kDa
Positive Control: HeLa cells, Hodgkin's lymphoma
Cellular Localization: Cytoplasmic and cell membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
- Flow Cytometry (Not tested)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Bax Ab-1 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Mouse | |
Apoptosis | |
A synthetic peptide, aa 3-16 (Cys-GSGEQPRGGGPTSS) of human bax protein. This amino acid sequence is NOT shared by mouse and rat bax protein. | |
Primary |
2D2 | |
Monoclonal | |
RUO | |
Human | |
IgG2a κ |