Learn More
Bay 41-4109 racemate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454216
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 16454216
Marke: Medchem Express HY100029A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress BAY 41-4109 racemate is the racemate of BAY 41-4109. BAY 41-4109 is a potent inhibitor of human hepatitis B virus (HBV) with an IC50 of 53 nM.
BAY 41-4109 racemate is the racemate of BAY 41-4109. BAY 41-4109 is a potent inhibitor of human hepatitis B virus (HBV) with an IC50 of 53 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bay 41-4109 racemate
CAS 298708-79-9
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H13ClF3N3O2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (252.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)N=C(C2=NC=C(F)C=C2F)NC1C3=CC=C(F)C=C3Cl)OC
Molekulargewicht (g/mol) 395.76
Formelmasse 395.76
Reinheit (%) 96.66%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.