Learn More
(±)-Bucht K 8644, TRC
Artikelnummer. 30132936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132936 50 mg 50 Milligramm
30132423 100 mg 100 Milligramm
30006480 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132936 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB11900850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71145-03-4
Summenformel C16H15F3N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 356.3
Synonym (±)-Bay K 8644, Methyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarboxylate, BAY-k 8644, BK 8644, SQ 28873
IUPAC-Name Methyl2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-dihydropyridin-3-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarboxylic Acid, Methyl Ester
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H15F3N2O4/c1-8-12(15(22)25-3)13(14(21(23)24)9(2)20-8)10-6-4-5-7-11(10)16(17,18)19/h4-7,13,20H,1-3H3
Formelmasse 356.0984