missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bazedoxifene acetate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16418278
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16418278

Marke: Medchem Express HYA0036

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Bazedoxifene acetate (TSE-424 acetate) is an oral, nonsteroidal selective estrogen receptor modulator (SERM), with IC50s of 23 nM and 99 nM for ERα and ERβ, respectively. Bazedoxifene acetate can be used for the research of osteoporosis. Bazedoxifene acetate also acts as an inhibitor of IL-6/GP130 protein-protein interactions and can be used for the research of pancreatic cancer.

Bazedoxifene acetate (TSE-424 acetate) is an oral, nonsteroidal selective estrogen receptor modulator (SERM), with IC50s of 23 nM and 99 nM for ERα and ERβ, respectively. Bazedoxifene acetate can be used for the research of osteoporosis. Bazedoxifene acetate also acts as an inhibitor of IL-6/GP130 protein-protein interactions and can be used for the research of pancreatic cancer.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bazedoxifene acetate
CAS 198481-33-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H38N2O5
Menge 10 mg
Synonym TSE-424 acetate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.45 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C2=CC=C(O)C=C2)N(CC3=CC=C(OCCN4CCCCCC4)C=C3)C5=CC=C(O)C=C51.CC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 530.65
Formelmasse 530.65
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt