Learn More
RETSCH Backenbrecher, Modell BB 300
Für schnelles, effektives Zerkleinern und Vorzerkleinern von mittelharten, harten, spröden und zähen Materialien. Retsch™ BB Backenbrecher Modell 300 sind ideal für die Probenvorbereitung in Labors und Industrieanlagen geeignet.
Marke: RETSCH 20.061.0001
Beschreibung
- Ausgezeichnete Zerstoßleistung
- Verschleißkompensation mit Nullpunkteinstellung
- Stufenlose Einstellung der Spaltbreite
- Überlastschutz
- Breites Spektrum an Materialien für kontaminationsfreies Schleifen
- Einfülltrichter ohne Rückprall mit Schnellverschluss
- Bremsmotor mit Sicherheitsschalter
- Leicht zu reinigende Zerstoßkammer
- Anschluss für Staubabsaugung
- Zentralschmierung
- Geeignet für die Integration in automatischen Installationen
- Sonderausführung zum Schleifen von Halbleitermaterialien
Spezifikation
Backenbrecher | |
1600 x 670 x 1450 mm | |
Zum Mahlen von Halbleitermaterialien | |
50 Hz | |
1600 mm | |
BB 300, zum Schleifen von Halbleitermaterialien | |
400 V |
CE-zertifiziert | |
400 V, 50 Hz | |
1450 mm | |
IP 54 | |
Wolframkarbid | |
3-Phasiger Netzanschluss | |
670 mm |