Learn More
RETSCH Backenbrecher, Modell BB 50
Für schnelles, effektives Zerkleinern und Vorzerkleinern von mittelharten, harten, spröden und zähen Materialien. Retsch™ BB 300 Modell Jaw Crusher ist ideal für die Probenvorbereitung im Labor.
Marke:  RETSCH 20.062.0003
Weitere Details : Netto-Gewicht : 84.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 14821621
  • 22510.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leistungsstarke Größenreduzierung durch 1.1 kW-Industrieantrieb
  • Kompaktes Tischgerät
  • Entfernbare Backen für einfache Reinigung
  • Die einstellbare Drehzahl ermöglicht die Anpassung an die Probeneigenschaften.
  • Verschleißkompensation mit Nullpunkteinstellung
  • Praktische Bedientastatur mit Digitalanzeige
  • Speicher für die Einstellung der Spaltbreite
  • Breites Spektrum an Materialien für kontaminationsfreies Schleifen
  • Großer zurückklappbarer Trichter
  • Automatische Verschleißmeldung
Spezifikation
Spezifikation
Backenbrecher
560 x 420 x 460 mm
Ideal geeignet für das Zerkleinern kleiner Probenmengen mit großen Zufuhrgrößen, sanft und verlustfrei
50/60 Hz
560 mm
BB. 50
200/240 V
CE-zertifiziert
200/240 V, 50/60 Hz
460 mm
IP20 (IP00 an belüfteten Einschüben)
Wolframkarbid
3-Phasenmotor
420 mm