missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BBOX1 Monoclonal Antibody (OTI2F4), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17574732
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
30 μL
Packungsgröße:
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17574732 30 μL 30 Mikroliter
17554732 100 μL -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17574732

Marke: Origene Technologies TA505789S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

BBOX1 Monoclonal antibody specifically detects BBOX1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Spezifikation

Antigen BBOX1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2F4
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen BBOX1
Gen-Zugriffsnummer O75936
Gen-Alias AI874739; BBH; BBOX; Bbox1; butyrobetaine (gamma), 2-oxoglutarate dioxygenase (gamma-butyrobetaine hydroxylase) 1; butyrobetaine (gamma), 2-oxoglutarate dioxygenase 1 (gamma-butyrobetaine hydroxylase); gamma-BBH; Gamma-butyrobetaine dioxygenase; gamma-butyrobetaine hydroxylase; gamma-butyrobetaine hydroxylase 1; gamma-butyrobetaine,2-oxoglutarate dioxygenase; gamma-butyrobetaine,2-oxoglutarate dioxygenase 1; G-BBH
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human BBOX1 produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8424
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.