Learn More
BBOX1 Monoclonal Antibody (OTI2F4), TrueMAB™, OriGene
Artikelnummer. p-200011513
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
30 μL
Packungsgröße:
30 Mikroliter
Product Code. Menge unitSize
17574732 30 μL 30 Mikroliter
17554732 100 μL -
2 options
Product Code. 17574732
Brand: Origene Technologies TA505789S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Mouse Monoclonal Antibody
BBOX1 Monoclonal antibody specifically detects BBOX1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Antigen BBOX1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2F4
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen BBOX1
Gen-Zugriffsnummer O75936
Gen-Alias AI874739; BBH; BBOX; Bbox1; butyrobetaine (gamma), 2-oxoglutarate dioxygenase (gamma-butyrobetaine hydroxylase) 1; butyrobetaine (gamma), 2-oxoglutarate dioxygenase 1 (gamma-butyrobetaine hydroxylase); gamma-BBH; Gamma-butyrobetaine dioxygenase; gamma-butyrobetaine hydroxylase; gamma-butyrobetaine hydroxylase 1; gamma-butyrobetaine,2-oxoglutarate dioxygenase; gamma-butyrobetaine,2-oxoglutarate dioxygenase 1; G-BBH
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human BBOX1 produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8424
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1