Learn More
Brady™ BBP31 Hochleistungs-Polyesterbänder – Grau
Zur Beschriftung von glatten Oberflächen und Flächen aus Edelstahl. Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyesterbänder aus Polyester B-569 eignen sich optimal für die Anwendung auf sehr glatten Oberflächen oder starren Platten.
Marke: Brady™ 117949
Beschreibung
- Zur Anwendung auf sehr glatten Oberflächen
- Ideal für die Anwendung auf starren Platten
Spezifikation
| Kompatible Oberfläche: Glatt | |
| Grau | |
| Kartusche | |
| BBP31 Polyesterband mit hoher Leistungsfähigkeit | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 Drucker | |
| Je 1 | |
| -40 °C bis 100 °C | |
| 0.076 mm | |
| 30.40 m | |
| 4 Zoll |
| Acryl, Permanent | |
| Glanz | |
| Polyester (B-569) | |
| Markierung von Edelstahlrohren | |
| 1 | |
| Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare | |
| 0,003 in. | |
| 100 ft. (2,01 m) | |
| 101 mm | |
| B30C-4000-569-GY |