Learn More
Brady™ BBP31 Hochleistungs-Polyesterbänder – Grau
Zur Beschriftung von glatten Oberflächen und Flächen aus Edelstahl. Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyesterbänder aus Polyester B-569 eignen sich optimal für die Anwendung auf sehr glatten Oberflächen oder starren Platten.
145.00 € - 457.00 €
Spezifikation
Beschreibung Kompatible Oberfläche: Glatt
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Grau
Ausführung Glanz
Format Kartusche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Band Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Band Preis Menge & Verfügbarkeit  
11786405
Unterlagen ansehen
Brady™
117951
1.125 Zoll
217.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
11776405
Unterlagen ansehen
Brady™
117950
2,25 in.
313.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11766405
Unterlagen ansehen
Brady™
117949
4 Zoll
457.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11796405
Unterlagen ansehen
Brady™
117952
0.5 Zoll
145.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Anwendung auf sehr glatten Oberflächen
  • Ideal für die Anwendung auf starren Platten
Spezifikation
Spezifikation
Kompatible Oberfläche: Glatt
Grau
Kartusche
Markierung von Edelstahlrohren
1
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
0,003 in.
100 ft. (2,01 m)
Acryl, Permanent
Glanz
Polyester (B-569)
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 Drucker
Je 1
-40 °C bis 100 °C
0.076 mm
30.40 m