Learn More
MedChemExpress BCA
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 g |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Lagerungsbedingungen | 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Synonym | Disodium bicinchoninate |
| CAS | 979-88-4 |
| Molekulargewicht | 388.28 g/mol |
| Löslichkeit | H2O : 100 mg/mL (257.55 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 15.3 mg/mL (39.40 mM; Need ultrasonic and warming) |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.