Learn More
Bcl-2α Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence, immunoprecipitation, and flow cytometry experiments.
109.14 € - 432.48 €
Spezifikation
Antigen Bcl-2alpha Ab-1
Klon 100/D5
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12669356
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-123-P1
Concentrated 500 μL
333.00 €
500 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12639356
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-123-P
Concentrated 1 mL
418.00 €
1 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12629366
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-123-R7
Prediluted 7 mL
178.00 €
7 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12639366
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-123-RQ
Ready-to-Use 12 mL
269.00 €
12 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12679356
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-123-P1ABX
Concentrated 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12689356
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-123-PABX
Concentrated 200 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12659356
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-123-P0
Concentrated 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Expression of Bcl-2α oncoprotein inhibits the programmed cell death (apoptosis). In most follicular lymphomas, neoplastic germinal centers express high levels of Bcl-2α protein, whereas the normal or hyperplastic germinal centers are negative.
Host Species: Mouse
Clone: 100/D5
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with mouse and rat. Others not known.
Epitope: aa 41-54
Immunogen: A synthetic peptide, aa 41-54 (GAAPAPGIFSSQPG-Cys) of human Bcl-2 protein
Molecular Weight: 25-26kDa
Positive Control: Raji Cells, Tonsil or follicular lymphomas
Cellular Localization: Cytoplasm
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Denatured verified)
  • Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
Bcl-2alpha Ab-1
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
IVD
A synthetic peptide, aa 41-54 (GAAPAPGIFSSQPG-Cys) of human Bcl-2 protein
100/D5
Monoclonal
Mouse
Apoptosis