Learn More
Bcl-2 (Apoptosis & Follicular Lymphoma Marker) Mouse, Clone: rBCL2/782, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 596-MSM11-P0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15990788
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Bcl-2 (Apoptosis& Follicular Lymphoma Marker)
Outer mitochondrial membranes and endoplasmic reticulum as well as nuclear membranes.
rBCL2/782
Unconjugated
Mouse
25-26kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
596
IgG1 κ
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human bcl-2 protein
Jurkat, K562, HL-60, or HeLa Cells. Tonsil or follicular lymphomas.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.