Learn More
Bcl-2 (Apoptosis & Follicular Lymphoma Marker) Mouse, Clone: rBCL2/782, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 478.00 €
Spezifikation
| Klon | rBCL2/782 |
|---|---|
| Konzentration | 200μg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15990788
|
EnquireBio
596-MSM11-P0 |
20 μg | |||||||
|
15900798
|
EnquireBio
596-MSM11-P1 |
100 μg |
554.40 € 478.00 € / 100 Mikrogramm Sparen 76.40 € 13% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
| rBCL2/782 | |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 596 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Outer mitochondrial membranes and endoplasmic reticulum as well as nuclear membranes. | |
| Jurkat, K562, HL-60, or HeLa Cells. Tonsil or follicular lymphomas. |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human bcl-2 protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 25-26kDa |