Learn More
Bcl-6 Mouse, Clone: BCL6/1526, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 604-MSM6-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900818
  • 462.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Bcl-6
Nuclear
BCL6/1526
Unconjugated
NP_001124317
Mouse
95kDa
Protein A/G Purified
RUO
604
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
BCL6
Recombinant human bcl-6 protein fragment (aa256-389)
Raji or Ramos cells. Tonsil or Hodgkin's lymphoma.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.