Learn More
BCL10 Mouse anti-Human, Clone: 2E8G5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen BCL10
Klon 2E8G5
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16808545
Unterlagen ansehen
Proteintech
66556-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16898535
Unterlagen ansehen
Proteintech
66556-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
BCL-10 is an N-terminal CARD (Caspase Recruitment Domain) containing protein that is involved in the adaptive immune response. It promotes apoptosis, pro-caspase-9 maturation, and activation of NF-kappa-B via NIK and IKK. BCL-10 is also an adapter protein between upstream TNFR1-TRADD-RIP complex and the downstream NIK-IKK-IKAP complex. It is a substrate for MALT1. Mutations in the gene can lead to Immmunodeficiency 37 or Lymphoma, mucosa-associated lymphoid type.
Spezifikation
Spezifikation
BCL10
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
B cell CLL/lymphoma 10, B cell lymphoma/leukemia 10, BCL10, c E10, CARD like apoptotic protein, CARMEN, cCARMEN, Cellular E10, Cellular homolog of vCARMEN, CIPER, CLAP, hCLAP, mE10
BCL10
IgG1
Protein G
Antibody
2E8G5
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
O95999
8915
BCL10 Fusion Protein Ag12162
Primary
-20°C
BCL10