Learn More
Berkshire™ BCR™ Single-Knit Nylon Full-Finger Cleanroom Glove Liners
Single-knit nylon construction is thin and comfortable, while the full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities.
524.00 €
Spezifikation
Bauweise Single-Knit
Coating Material Uncoated
Farbe White
Einwegprodukt No
Hand Ambidextrous
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17154824
Unterlagen ansehen
Berkshire™
BGL7.200SB
Small
524.00 €
200 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17144824
Unterlagen ansehen
Berkshire™
BGL7.200MB
Medium
524.00 €
201 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17134824
Unterlagen ansehen
Berkshire™
BGL7.200LB
Large
524.00 €
202 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17164824
Unterlagen ansehen
Berkshire™
BGL7.200XLB
X-Large
524.00 €
203 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Reduces perspiration and contact dermatitis commonly associated with wearing latex, urethane, PVC, or nitrile gloves
  • Full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities
  • Can be worn alone as inspection gloves to prevent fingerprints on critical surfaces
  • Single-knit nylon construction is thin and comfortable
  • Ambidextrous design can be used on either hand
  • Gloves can be repeatedly laundered for reuse
  • Ideal for wet or temperature related processing
  • Suitable for use in ISO Class Cleanrooms
Spezifikation
Spezifikation
Single-Knit
White
Ambidextrous
Full
Knit
Uncoated
No
Nylon
Wet/Temperature-Related Processing, Preventing Contact Dermetitis and Perspiration
BGL7