Learn More
S-Curve™ BD-600 Haarnetzspender
Artikelnummer. p-3887271
Encompass
Click to view available options
Material:
PETG
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16440905
Marke: S-Curve™ 19162481
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Idealer Spender für mehrere Haarnetze und Bartschützer
  • Beflammte Kanten schützen den Inhalt vor dem Ziehen oder Einreißen
  • Der Spender fasst eine große Anzahl von Haarnetzen und Kappen für Reinräume
  • Die große Öffnung (12,7 cm (5 in.)) an der Vorderseite bietet leichten Zugang
  • Freistehen oder an der Wand montierbar
  • 1/8 in. (3,2 mm) dickes, transparentes Material
  • T × B × H: 8 × 12 × 12 in. (20,3 × 30,5 × 30,5 cm)
Spezifikation
Produkttyp Haarnetzspender
Farbe Durchsichtig
Tiefe (angloamerikanisch) 8 Zoll
Tiefe (metrisch) 20,3cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 32 cm
Höhe (metrisch) 30,5cm
Material PETG
Mounting Wandmontage/freistehend
No. of Compartments 1
Product Style Klappdeckel mit großer runder Öffnung
Kanten Beflammt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Reinraumanwendungen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.