Learn More
BD AEC Substrat-Kit
Click to view available options
Chromagenmenge:
1,5 ml
Gehäuse 3mL
Enthält:
10 Platten, AEC-Puffer und AEC-Chromogen
AEC-Puffer und AEC-Chromogen
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
AEC-Puffer und AEC-Chromogen
Immunhistochemie, ELISPOT
Spezifikation
Spezifikation
| Chromagenmenge | 1,5 ml |
| Chromagentyp | AEC |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunhistochemische Färbung und Immunblotting, ELISPOT |
| Substrattyp | AEC-Substrat |
| Enthält | AEC-Puffer und AEC-Chromogen |
| pH | 7,2 |
| Lagerungsbedingungen | 4 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- AEC Substrate Kit
- Gefahr||Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol, N,N-dimethyl formamide, 9-ethylcarbazol-3-ylamine
Nur für Forschungszwecke