Learn More
BD Annexin V-PE
Artikelnummer. 10092374
Click to view available options
Menge:
100 Tests
200 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10092374
Marke: BD 556421
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dient als empfindliche Sonde zur durchflusszytometrischen Analyse von Zellen, die die Apoptose durchlaufen
  • Format: PE
Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 200 Tests
Probenvolumen 5 μl
Lagerungspuffer Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Form Flüssig
Nur für Forschungszwecke