Learn More
BD Annexin V-PE
Artikelnummer. 12860460 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
200 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12860460 100 Tests 1 Stück
10092374 200 Tests 1 Stück
15840609 25 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12860460 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 556422
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dient als empfindliche Sonde zur durchflusszytometrischen Analyse von Zellen, die die Apoptose durchlaufen
  • Format: PE
Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 Tests
Probenvolumen 5 μl
Lagerungspuffer Wässrige Pufferlösung mit 0.2 % BSA und 0.09 % Natriumazid
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Form Flüssig
Nur für Forschungszwecke