Learn More
BD Annexin V: PE-Apoptose-Detektionskit I
Artikelnummer. 15819768 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15819768 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15819768 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 559763
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Annexin V-PE, 7-AAD und Annexin-V-Bindungspuffer
Enthält ein apoptotisches Programm, das durch bestimmte morphologische Merkmale gekennzeichnet ist, einschließlich des Verlusts der Asymmetrie und Adhäsion der Plasmamembran, Kondensation des Zytoplasmas und Zellkerns und internucleosomale Spaltung der DN
  • Das Verfahren beinhaltet die Färbung, die dem Verlust der Membranintegrität vorausgeht. Dieser geht mit den letzten Phasen des Zelltodes einher, die aus apoptotischen oder nekrotischen Prozessen resultieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 Kit
Inhalt und Lagerung 4 °C
Form Flüssig