Learn More
BD Annexin V-V450
Artikelnummer. 15890249 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15890249 50 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15890249 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 560506
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dient als empfindliche Sonde zur durchflusszytometrischen Analyse von Zellen, die die Apoptose durchlaufen
Identifiziert Apoptose in einem früheren Stadium als Assays auf der Grundlage nuklearer Veränderungen wie DNA-Fragmentierung.
  • Format: V450
  • Volumen pro Test: 5 μl
Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50 Tests
Probenvolumen 5 μl
Lagerungspuffer Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Nur für Forschungszwecke