Learn More
BD BBL™ Ersatzreagenzien für Gram-Färbe-Kits
Für BBL Gram‘sche Färbesets
115.00 € - 350.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Einfärben von Mikroorganismen aus Kulturen oder Spezies nach der Gram-Differenzialmethode |
Lagerungsbedingungen | 15 bis 30 °C |
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Färbemitteltyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Färbemitteltyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11728203
|
BD
212531 |
Gram-Safranin | 4 x 250 ml | Safranin |
115.00 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11728213
|
BD
212532 |
Gram-Safranin | 3.8L. | Safranin |
309.00 €
3.80 Liter |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11758213
|
BD
212542 |
Gram'sches Jod (stabilisiert) | 4 x 250 ml | Iod |
158.00 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11768213
|
BD
212543 |
Gram'sches Jod (stabilisiert) | 3.8L. | Iod |
350.00 €
3.80 Liter |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11778213
|
BD
212544 |
Basisches Fuchsin für Gram-Färbung | 4 x 250 ml | Basisches Fuchsin |
203.00 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Komplette Färbe-Kits bereiten weniger Schwierigkeiten als sonst bei Gram-Färbungen üblich
- Bruchfeste Färbelösungsflasche mit aufklappbarer Verschlusskappe für problemlose Regulierung der Ausgießmenge, wodurch Flecken und Verschüttungen vermieden werden können
- Schnelle Erkennung der Reagenzien anhand farbkodierter Etiketten
- Stabilisierte Jod-Lösung muss nicht gemischt werden und ist lange haltbar
Bestellinformation
Erhältlich in Packungen mit vier 250 ml-Flaschen oder einzelnen Flaschen mit je einer Gallone; der Verkauf von B12542 ist von Kalifornien aus beschränkt
Spezifikation
CE | |
Zum Einfärben von Mikroorganismen aus Kulturen oder Spezies nach der Gram-Differenzialmethode | |
15 bis 30 °C |