Learn More
BD Caspase-3, aktive Form, mAb-Apoptose-Kit
Artikelnummer. 15876428
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15876428
Marke: BD 550914
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
PE-konjugierte monoklonale Anti-Active-Caspase-3-Antikörper Kaninchen, BD Cytofix/Cytoperm™ Fixier-/Permeabilisierungslösung und BD Perm/Wash™ Puffer
Spezifische Erkennung der aktiven Form von Caspase-3 in Menschen- und Mauszellen
Cystein-Proteasen spielen bei der Apoptose und Entzündungen eine Schlüsselrolle. Caspase3 wird als wichtigste Protease in den frühen Phasen der Apoptose aktiviert und wird, wie andere Mitglieder der Caspase-Familie, als inaktives Pro-Enzym synthetisiert, das in Zellen, die sich einer Apoptose durch Selbstproteolyse und/oder Spaltung durch eine andere Protease unterziehen, verarbeitet wird. Die verarbeiteten Caspase-Formen bestehen aus großen (17 -22 kDa) und kleinen (10-12 kDa) Untereinheiten, die sich zu aktiven Enzymen verknüpfen. Aktive Caspase-3, ein Marker für apoptotische Zellen, besteht aus Heterodimeren von 17 und 12 kDa-Untereinheiten, die aus dem 32 kDa Pro-Enzym abgeleitet werden. Aktive Caspase -3 spaltet andere Caspasen proteolytisch und aktiviert diese. Das Gleiche gilt für relevante Ziele im Zytoplasma und Zellkern. Dieser Antikörper erkennt spezifisch die aktive Form von Caspase-3 in Menschen- und Mauszellen.
  • Klon: C92-605
  • Format: PE
  • Isotyp: IgG
Intrazelluläre Färbung (Durchflusszytometrie)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 Kit
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Intrazelluläre Färbung
Form Flüssig
Nur für Forschungszwecke