Learn More
BD Caspase-3–Assay-Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Beinhaltet
PBS-Puffer, Zelllysepuffer, HEPES-Puffer, fluorogenes Caspase-3-Substrat, Caspase-3-Inhibitor
- Zur Bestimmung, ob bestimmte Apoptosewege eine Caspase-3 Aktivierung beinhalten
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Kit |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmen Sie, ob bestimmte Apoptose-Pfade Caspase-3 Aktivierung umfassen |
| Form | Flüssig |