Learn More
BD Cocktail zur Zellanreicherung
Zur Negativauswahl von CD4+ T-Helferzellen aus peripherem Blut
1665.00 € - 2000.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | In wässriger Pufferlösung mit BSA™ 0,09 % Natriumazid bei 4 °C |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur negativen Auswahl von CD4+ Helper-T-Zellen aus peripherem Blut, magnetische Zelltrennung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
Enthält | Biotin-Maus Anti-Human CD8, Klon SK1, CD11b, Klon ICRF44, CD16, Klon 3G8, CD19, Klon HIB19, CD36, Klon CB38, CD41a, Klon HIP8, CD45RA, Klon HI100, CD56, Klon B159, CD123, Klon 9F5, CD235a (Glycophorin A), Klon GA-R2 (HIR2), gd TCR, Klon B1 |
Menge | 5 ml |
Beinhaltet: Human CD4+ T-Gedächtniszelle, Anreicherungs-Cocktail, 5.0 ml:
Biotin Maus/Anti-Human CD8, Klon SK1
Biotin Maus/Anti-Human CD11b, Klon ICRF44
Biotin Maus/Anti-Human CD16, Klon 3G8
Biotin Maus/Anti-Human CD19, Klon HIB19
Biotin Maus/Anti-Human CD36, Klon CB38
Biotin Maus/Anti-Human CD41a, Klon HIP8
Biotin Maus/Anti-Human CD45RA, Klon HI100
Biotin Maus/Anti-Human CD56, Klon B159
Biotin Maus/Anti-Human CD123a, Klon 9F5
Biotin-Maus/Anti-Human CD235a (Glycophorin A), Klon GA-R2 (HIR2)
Biotin Maus/Anti-Human γδ TCR, Klon B1
In wässriger Pufferlösung mit 0.09 % Natriumazid
BD IMAG Streptavidin-Partikel Plus – DM, 7.5 ml:
In wässriger Pufferlösung mit BSA™ und 0.09 % Natriumazid
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15819458
|
BD
558521 |
Naiver CD+4 T-Zellen-Anreicherungscocktail |
1665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15889488
|
BD
558569 |
Naiver CD+8 T-Zellen-Anreicherungscocktail |
1700.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15809458
|
BD
558520 |
CD4+ T-Gedächniszellen-Anreicherungscocktail |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Enthält biotinylierte monoklonale Antikörper, die Antigene erkennen, die auf naiven T-Zellen, CD8+ T-Zellen, B-Zellen, NK-Zellen, Γ/δ T-Zellen, Monozyten, DCs, Granulozyten, Thrombozyten und Erythroidzellen exprimiert werden
Negativauswahl wird durchgeführt, um die Anreicherung für unmarkierte Speicherzellen zu ermöglichen. Markierte Zellen wandern in Richtung Magnet (positive Fraktion) und lassen die nicht markierten Zellen in Suspension, sodass sie abgezogen und zurückgehalten werden können (angereicherte Fraktion)
- Enthält biotinylierte monoklonale Antikörper, die Antigene erkennen, die auf naiven T-Zellen, CD8+ T-Zellen, B-Zellen, NK-Zellen, γ/δ T-Zellen, Monozyten, DCs, Granulozyten, Thrombozyten und Erythroidzellen exprimiert werden
- Verhindert die versehentliche Aktivierung von angereicherten Gedächtnishelfer-T-Helferzellen durch Reagenzien, die sich nicht direkt an diese T-Zellen binden
- Färbt gleichzeitig Erythrozyten, Thrombozyten und die meisten Leukozyten
Durchflusszytometrie
Spezifikation
In wässriger Pufferlösung mit BSA™ 0,09 % Natriumazid bei 4 °C | |
Durchflusszytometer | |
5 ml |
Zur negativen Auswahl von CD4+ Helper-T-Zellen aus peripherem Blut, magnetische Zelltrennung | |
Biotin-Maus Anti-Human CD8, Klon SK1, CD11b, Klon ICRF44, CD16, Klon 3G8, CD19, Klon HIB19, CD36, Klon CB38, CD41a, Klon HIP8, CD45RA, Klon HI100, CD56, Klon B159, CD123, Klon 9F5, CD235a (Glycophorin A), Klon GA-R2 (HIR2), gd TCR, Klon B1 |
Nur für Forschungszwecke