Learn More
BD Zytometrisches Bead Array (CBA) Funktionelle Beads
Farbcodierte 7.5 μm Polystyrolkügelchen, die mit einem Durchflusszytometer klassifiziert werden können
Marke:  BD 558584
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15899498
  • 1370.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die funktionalen Beads können in Verbindung mit dem BD CBA Funktionsperlen-Konjugationspufferset (Hrst. Nr. 558556) verwendet werden, um wasserlösliche Proteine über eine Sulfo-SMCC-Chemie kovalent mit der Oberfläche der Beads zu verbinden. Die mit einem Protein verbundenen Beads können als Erfassungsmatrix für relevante Analyten verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
RUO
Wässrige Pufferlösung mit ≤ 0,09 % Natriumazid
Durchflusszytometrie
Functional Bead
6000
7,5 μm
4 °C
Funktionelles Bead (E4)
Polystyrol
Durchflusszytometer
0,9 mL