Learn More
BD Zytometrisches Bead-Array Human-IL-8 Flex-Set-Standard
Wird als Standardkontrolle verwendet
Marke: BD 558457
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Produkt enthält gefriergetrocknetes rekombinantes Human-Interferon-λ (IFN-λ)
- Lagerungspuffer: Gefriergetrocknet in wässriger Pufferlösung mit BSA und ProClin™ 150
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Gefriergetrocknetes rekombinantes humanes Interferon-l (IFN-l) | |
Flex-Set Standard für humanes IL-1beta | |
Flex-Set Standard für humanes IL-1beta | |
0,2 ml |
4 °C | |
Lyophilisiert | |
RUO |