Learn More
BD DAB Substrat-Kit
Beschreibung
Beinhaltet
DAB-Puffer (50 ml) ist eine Lösung aus Zitronensäure und H2O2. DAB-Chromagen (2.5 ml) ist eine Lösung von 3-3 Diaminobenzidin (1.74 % w/v) und HCl.
- Substrat für Enzym-Peroxidase
- Chromogen
- Erzeugt braunen Niederschlag, der in Alkohol unlöslich ist
Immunhistochemie-gefroren/Paraffin
Spezifikation
Spezifikation
| Chromagenmenge | Gehäuse 2.5mL |
| Chromagentyp | DAB |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunhistochemie, Gefroren oder Paraffin |
| Menge | 1 Kit |
| Substrattyp | DAB-Substrat |
| Enthält | 50 ml DAB-Puffer ist eine Lösung aus Zitronensäure und H2O2, 2,5 ml DAB-Chromagen, ist eine Lösung von 1,74 % w/v 3-3-Diaminobenzidin und HCl |
| pH | 7,2 |
| Lagerungsbedingungen | 4 °C |
Nur für Forschungszwecke