Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: PALCAM-Mediumbasis
Zur Verwendung mit antimikrobiellem PALCAM-Ergänzungsmittel bei der Isolierung und Kultivierung von Listerien aus Lebensmitteln
Marke: BD 263620
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Bestellinformation
Produktinformationen finden Sie auf unserer Website oder im Fisher Scientific™ HealthCare Katalog.
Spezifikation
BAM, CCAM, COMPF, ISO, SMD | |
Dehydriert | |
PALCAM-Mediumbasis | |
Zur Isolierung und Kultivierung von Listerien, insbesondere aus Lebensmitteln und Milchprodukten | |
500 g |
< 30 °C | |
PALCAM Medienbasis | |
Columbia-Blutagarbasis 39 g/l (pankreatischer Verdau von Casein 10 g/l, Proteose-Pepton Nr. 3 5 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Rinderherzinfusion von 500 g 3 g/l, Maisstärke 1 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 15 g/l); Mannitol 10 g/l; Dextrose 0,5 g/l; Esculin 1 g/l; Eisenammoniumcitrat 0,5 g/l; Lithiumchlorid 15 g/l; Phenolrot 0,08 g/l; Acriflavin HCl 5 mg/l; Polymyxin B-Sulfat 0,01 g/l; Agar 2 g/l | |
Flasche |
Sicherheit und Handhabung
- Palcam Medium Base
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: lithium chloride