Learn More
BD ELISA-Set II
Entwurf eines Immunoassays mit unterschiedlicher Empfindlichkeit und unterschiedlichem Dynamikbereich
Marke: BD 558534
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beinhaltet: Capture-Antikörper: Anti-Maus-TNF-α-Nachweisantikörper: Biotinyliertes Anti-Maus-TNF-α, Enzym-Reagenz: Streptavidin-Meerrettichperoxidase-Konjugat (SAv-HRP) (250x), Standard: Rekombinante Maus-TNF-α (gefriergetrocknet)
Beschreibung
- Flexibler Assay
- Kalibriert gegen gereinigte rekombinante Baculovirus-exprimierte Maus-TNF
ELISA
Spezifikation
15.6 bis 1000 pg/ml | |
20 96-Well-Platten | |
Biotin-Anti-Maus-TNF-(250X)-(Nachweis-)Antikörper, Anleitung/Analysenzertifikat, Gefriergetrockneter rekombinanter Maus TNF (Standard), Aufgereinigter Anti-Maus-TNF- (250X)-(Capture-)Antikörper, Streptavidin-HRP-Konjugat (250X) | |
2° bis 8 °C |
ELISA-Set II für Maus-TNF | |
Entwicklung von ELISA für natürliche oder rekombinante IL- in Serum-, Plasma- und Zellkulturüberständen bei Mäusen | |
20 Platten |
Safety and Handling
- Mouse TNF ELISA Set II
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Precautionary Statement
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: CMIT/MIT
Nur für Forschungszwecke.