Learn More
BD BV480 Maus/Anti-Human-IgM
IgM ist ein wichtiger Bestandteil in der ersten Verteidigungslinie gegen fremde Krankheitserreger, kann aber auch bei Autoimmunerkrankungen eine Rolle spielen. BD Horizon™ BV480 Maus/Anti-Human IgM Monomere bestehen aus zwei leichten und zwei schweren Ketten. Im Gegensatz zur schweren Kette eines IgG-Antikörpers, der 3 konstante Ig-Domänen enthält, enthält die μ-schwere Kette von IgM 4 konstante Ig-Domänen.
363.00 € - 965.00 €
Spezifikation
Produkttyp | BV480 Maus/Anti-Human-IgM |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
Kreuzreaktivität | Qualitätskontrolltests: Human |
Form | Gehäuse BV480 |
Probenvolumen | 5 μl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15884789
|
BD
566153 |
25 Tests |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15814789
|
BD
566146 |
100 Tests |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon™ BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon™ BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden.
- BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
Spezifikation
BV480 Maus/Anti-Human-IgM | |
Qualitätskontrolltests: Human | |
5 μl | |
Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid |
Durchflusszytometrie | |
Gehäuse BV480 | |
Unverdünnt bei 4 °C lagern |