Learn More
BD Analyse-Kit für definitives menschliches und pankreatisches Endoderm
Artikelnummer. 15821979 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
25 Tests
Pakningsstørrelse:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
15821979 25 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Dieses Kit enthält schädliche, giftige und leicht entzündliche Komponenten. Gehen Sie vorsichtig gemäß den Anweisungen auf der Packungsbeilage vor.
Artikelnummer. 15821979 Leverandør BD Leverandørnr. 562496
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Dieses Kit enthält schädliche, giftige und leicht entzündliche Komponenten. Gehen Sie vorsichtig gemäß den Anweisungen auf der Packungsbeilage vor.
Indeholder
Alexa Fluor™ 488 Maus Anti-Human Pax-6, 25 Tests; PE Maus Anti-PDX-1, 25 Tests; PE Maus Anti-Human Foxa2, 25 Tests; PerCP-Cy™ 5.5 Maus Anti-Sox2, 25 Tests; PerCP-Cy5.5 Maus Anti-Human Sox17, 25 Tests; Alexa Fluor 647 Maus Anti-Human Nanog, 25 Tests; Perm.-Puffer III, 50 ml; Fixationspuffer, 50 ml
Das Kit enthält eine Kombination aus monoklonalen Maus-Antikörper-Konjugaten
Zellpopulationen identifiziert:
  • Pluripotente Stammzellen
  • Definitives Endoderm
  • Pankreatisches Endoderm
  • Ektodermale Kontaminanten
  • Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Menge 25 Tests
Reaktivität Human
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.